Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Incincerating Dish
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Order Info
CapacityMetric
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Materiale | Porcelain |
| Forma | Round |
| Tipo | Incinerating Dish |
| Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 40 mm |