Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Incinerating Dishes
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | Porcellana |
| Forma | Round |
| Tipo | Piastra di incenerimento |
| Altezza (sistema metrico) | 12 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 47 mm |