Learn More
Haldenwanger™ Crogioli di fusione medi in porcellana
Codice prodotto. p-8008161
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 mL
100 ml
200 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10077410
Marca: Haldenwanger™ L 79MF/1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Medium Form Melting Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Materiale Porcellana
Finitura Glazed Inside and Outside Except Base
Capacità (sistema metrico) 200 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 80 mm
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Product Type Crogiolo di fusione