Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Medium High Form Melting Crucible
Codice prodotto. 12343143
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
38 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12343143
Marca: Haldenwanger™ 8250145
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Order Info
CapacityMetric
Specifica
Materiale Porcellana
Capacità (sistema metrico) 38 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 45mm
Altezza (sistema metrico) 36mm
Product Type Melting Crucible