Learn More
Heinz Herenz Porcelain Mortar
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
30 mL
70 mL
75 mL
110 mL
160 mL
220 mL
500 mL
650 mL
1000 mL
2250 mL
4300 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rough finish
- Porcelain
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 75 mL |
| Finitura | Rough |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Product Type | Mortar |
| Materiale | Porcelain |
| Tipo | Mortar |