Learn More
Haldenwanger™ Pestello in porcellana
Codice prodotto. p-8008162
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
60mm
180 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12383338
Marca: Haldenwanger™ 56/8/glazed
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these pestles for a variety of laboratory applications. Haldenwanger™ Porcelain Pestles are constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Grinding surfaces are unglazed
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 60mm
Product Type Pestle
Materiale Porcelain
Tipo Pestle