Learn More
Hecht Karl™ Porcelain Pestle
Codice prodotto. 10064051
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
60mm
80mm
130mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10064051
Marca: Hecht Karl™ 47031008
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 80mm
Product Type Pestle
Materiale Porcelain
Lunghezza (sistema metrico) 115mm
Tipo Pestle