Learn More
Hecht Karl™ Porcelain Pestle
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
60mm
80mm
130mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 130mm |
| Product Type | Pestle |
| Materiale | Porcelain |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150mm |
| Tipo | Pestle |