Learn More
Heinz Herenz Porcelain Pestle with Glazed Finish
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
54 mm
115 mm
135 mm
175 mm
210 mm
250 mm
280 mm
370 mm
150 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Glazed finish
- Porcelain
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 115 mm |
| Finitura | Glazed |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Product Type | Pestle |
| Materiale | Porcelain |
| Tipo | Mortar |