Learn More
Heinz Herenz Porcelain Pestle with Glazed Finish
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
54 mm
115 mm
135 mm
175 mm
210 mm
250 mm
280 mm
370 mm
150 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Glazed finish
- Porcelain
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 370 mm |
| Finitura | Glazed |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Product Type | Pestle |
| Materiale | Porcelain |
| Tipo | Pestle |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion