Learn More
Heinz Herenz Porcelain Pestle with Rough Finish
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
54 mm
115 mm
135 mm
150 mm
175 mm
210 mm
250 mm
280 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rough finish
- Porcelain
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 280 mm |
| Finitura | Rough |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Product Type | Pestle |
| Materiale | Porcelain |
| Tipo | Pestle |