Learn More
Fisherbrand™ Porcelain Plate For Desiccators
Codice prodotto. 15594645 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Desiccator (Dia.: 100mm)
Desiccator (Dia.: 150mm)
Desiccator (Dia.: 200mm)
Desiccator (Dia.: 250mm)
Desiccator (Dia.: 300mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
15594645 235 mm Desiccator (Dia.: 250mm) Pezzo
15584645 190 mm Desiccator (Dia.: 200mm) Pezzo
15574645 140 mm Desiccator (Dia.: 150mm) Pezzo
15564645 90 mm Desiccator (Dia.: 100mm) Pezzo
15504655 280 mm Desiccator (Dia.: 300mm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15594645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.30€
    22.98€ / pezzi 1
    Risparmia 75.32€
    76% Sconto
Spedizione stimata: 19-08-2026
Add to basket
Add to basket
For use with desiccators
  • For use with desiccators
Specifications
Diametro (sistema metrico) esterno 235 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Desiccator (Dia.: 250mm)
Product Type Desiccator Plate