Learn More
Haldenwanger™ Spatola a paletta in porcellana
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
121 mm
170 mm
210 mm
305 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifications
Specifications
| Quantità | 1 Pk. |
| Product Type | Spoon Spatula |
| Size | 6 |
| Materiale | Porcelain |
| Lunghezza (sistema metrico) | 210 mm |