Learn More
Haldenwanger™ Spatola a paletta in porcellana
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
121 mm
170 mm
210 mm
305 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 1 |
| Product Type | Spatola a cucchiaio |
| Size | 2 |
| Materiale | Porcellana |
| Lunghezza (sistema metrico) | 121 mm |