Learn More
Haldenwanger™ Crogioli di fusione alti in porcellana
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
24 ml
85 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
| Materiale | Porcellana |
| Capacità (sistema metrico) | 85 ml |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 50 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Product Type | Crogiolo di fusione |