Learn More
R&D Systems™ Porcine C-Reactive Protein/CRP DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantità:
15 x 96-well Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Description
The Porcine C-Reactive Protein/CRP DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies porcine C-Reactive Protein/CRP.
Specifications
Specifications
| Quantità | 15 x 96-well Plates |
| Coniugato | Biotin |
| Intervallo saggio | 78.10 to 5000 pg/mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |