Learn More
Hanna Instruments™ Portable Dissolved Oxygen Meters
Codice prodotto. 11703233
Click to view available options
Tipo di display:
LCD
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11703233
Marca: Hanna Instruments™ HI914604N
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Extended reading ranges
  • Reads in mg/L and % oxygen
  • Altitude and salinity compensation
  • Mains or battery power
  • Waterproof
  • Hold button
  • Auto-off feature
  • Calibration in saturated air
  • Choice of 4m or 10m probe cable
Order Info
ForUseWithApplication
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Measures dissolved oxygen in aquaculture, wastewater treatment, environmental studies, and wine analysis
Tipi di sensore Internal temperature
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 50°C
Risoluzione (temperatura) 0.1°C
Precisione (Temperatura) ±0.2 deg.C
Tipo di display LCD
Modello HI9146-04
Tipo di sonda Polarographic DO probe
Intervallo (DO) 0 to 45ppm
Intervallo (salinità) 0 to 80g/L
Risoluzione (DO) 0.01ppm
Autonomia della batteria 200 hours of continuous use without backlight
Tipo di batteria 1.5V
Tipo Portable Dissolved Oxygen Meter
Lunghezza (sistema metrico) cavo 4 m
Precisione (DO) ±1.5%