Learn More
Hanna Instruments™ Misuratore di EC/TDS/temperatura portatile
Codice prodotto. p-8005750
Click to view available options
Intervallo (conduttività):
da 0 a 3999 μS/cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11707964
Marca: Hanna Instruments™ HI99300N
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Waterproof case and large, dual level LCD screen
  • Portable, waterproof Portable Low Range EC/TDS Meter
  • Suitable for use in applications as diverse as wastewater treatment, reverse osmosis, and HVAC
  • Measures low range conductivity in μS/cm and TDS in ppm
  • Large multi-level LCD displays the primary reading, temperature, and calibration guides simultaneously
  • One button automatic calibration (conductivity or TDS)
  • Automatic temperature compensation with adjustable temperature correction coefficient, β
Specifica
Precisione (conduttività) ±2% Full-scale
Calibrazione Automatico, un punto a 1413 μS/cm, 1382 ppm (CONV 0.5) o 1500 ppm (CONV 0.7)
Punti di calibrazione 1
Intervallo (conduttività) da 0 a 3999 μS/cm
Risoluzione (conduttività) 1 μS/cm
Compensazione della temperatura Automatico, da 0 a 60°C (da 32 a 140°F) con β regolabile da 0.0 a 2.4%/°C a increme
Intervallo (TDS) da 0 a 2000 ppm (mg/l)
Risoluzione (TDS) 1 ppm (mg/L)
Precisione (TDS) ±2% Full-scale
Risoluzione (temperatura) °°
Precisione (Temperatura) ±0.5°C
Tipo di display Display LCD
Dimensioni (L x P x A) 152 x 58 x 30 mm
Peso (sistema metrico) 205 g
Warranty 2 anni
Tipo di sonda Sonda HI 76306 EC/TDS con sensore interno di temperatura, connettore DIN e 1 m (3.3 piedi) di cavo (inclusi)
Tipo Misuratore portatile EC/TDS/Temperatura
Autonomia della batteria Circa 500 ore di uso continuo, spegnimento automatico dopo otto minuti di inutilizzo
Tensione 1.5 V