Learn More
Ohaus™ Bilancia elettronica portatile
Codice prodotto. 15379052 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
150 g
300 g
500 g
1500 g
3000 g
5000 g
Leggibilità:
0.01 g
0.010000 g
0.100000 g
1.000000 g
Modello:
TA1501
TA152
TA3001
TA302
TA5000
TA501
TA502
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15379052
Marca: Ohaus™ 72202485
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Produces accurate and reliable weighing results in a small, convenient balance. Ohaus™ Traveler™ Portable Balances were designed with a unique draftshield that offers weigh-thru capability while being used and stackability when being stored. Available in a variety of capacities.
The unique draftshield on the Traveler™ is what sets this portable balance apart. The weigh-thru design protects the load cell from disruption to ensure weighing accuracy. With the right combination of performance and features, the Traveler is a great value for all basic weighing applications.
  • Weigh-Thru Draftshield: Designed with an easy to remove center piece that provides protection from rough environments while maintaining weighing speed
  • Stackable: Unique draftshield was designed with storage in mind, and allows the balances to be stacked away when not in use
  • Integrated Weigh Boat: The draftshield’s center piece can be removed and converts into a weigh boat when turned upside down
  • USB or RS232 Connectivity: Designed with easy-to-install interface options, which provide weight output to an Ohaus printer or PC
  • Battery or AC Power: Uses four (4) AA batteries with auto shut-off, or can be run on the included AC power pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità OIML F2 or ASTM Class 4
Tipo di collegamento RS232 (Available as an Accessory)USB (Available as an Accessory)
Descrizione Electronic Balance, TA501
Capacità 500 g
Tipo di display LCD
Leggibilità 0.100000 g
Formato Gram, Newton
Da utilizzare con (applicazione) In a classroom, in a laboratory
Include Draftshield, AC adapter, Weigh below hook, Shipping lock, Security bracket, Manual lock switch
Linearità 0.100000 g
Materiale ABS Housing, Stainless Steel Pan
Modello TA501
Forma vaschetta Round
Ripetibilità 0.100000 g
Tempo di stabilizzazione 3.000 s
Temperature Range (Metric) °°
Tipo Portable Electronic Balance
Dimensioni (P x L x A) 224 x 149 x 73 mm
Dimensioni (L x P x A) 224.00 x 149.00 x 73.000 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.80 in.
Lunghezza (sistema metrico) 224.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.90 in.
Larghezza (sistema metrico) 149.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.90 in.
Altezza (sistema metrico) 73.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 8.80 in.
Profondità (sistema metrico) 224.00 mm
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 120 mm
Peso (sistema metrico) 1.3 kg
Requisiti elettrici AC adapter (incl.), 4 AA batteries (not incl.)