Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Coperture per porte delle scatole a guanti
Utilizzare queste coperture per sigillare le porte delle scatole a guanti laddove i guanti non sono fissati
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ H50025-0008
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.70400kg
Descrizione
- È sufficiente premere i coperchi nell'apertura della porta fino a quando la flangia sul coperchio non tocca l'apertura per guanto
- Struttura monopezzo con guarnizione in neoprene per un'aderenza perfetta
- Compatibile con aperture per guanti con un diametro esterno di 20.3 cm (8 pollici).
Specifica
Copertura per la porta della scatola a guanti | |
Nero | |
monopezzo | |
Porte per scatola a guanti da 8 pollici |