Learn More
OHAUS™ Portable Precision Balance - NVT Series
Codice prodotto. 16561640 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
NVT16000M
NVT1601M
NVT3200M
NVT6400M
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16561640
Marca: OHAUS™ 30467838
Multi-Purpose Portable Balances Suitable for Everyday Weighing
  • Navigator offers essential weighing applications at a competitive price point.
  • Advanced weighing technology offers one-second stabilization for fast and accurate weighing results, improving operator efficiency, productivity and throughput.
  • Overload protection system that can withstand loads up to four times the rated capacity safeguards the balance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento RS232, USB, or Ethernet (available as accessories)
Descrizione Menu and calibration lock switch, mechanical and software overload/underload protection, stability indicator, low battery indicator, auto shut-off, user-selectable print options, user-selectable communication settings
Capacità 16,000.00 g
Tipo di display Backlit LCD
Leggibilità 5.0000 g
Da utilizzare con (applicazione) Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Checkweighing
Linearità 5.0000 g
Modello NVT16000M
Ripetibilità 5.0000 g
Tempo di stabilizzazione 1.000 s
Modalità di pesatura Gram, Kilogram, & Carat
Dimensioni (L x P x A) 39.000 x 32.500 x 17.000 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.80 in.
Lunghezza (sistema metrico) 250.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 9.50 in.
Larghezza (sistema imperiale) vaschetta 9.100 in.
Larghezza (sistema metrico) 240.00 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 230.000 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.90 in.
Altezza (sistema metrico) 74.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 9.80 in.
Profondità (sistema imperiale) vasca 6.900 in.
Profondità (sistema metrico) 250.00 mm
Profondità (sistema metrico) vasca 174.000 mm
Peso (sistema imperiale) 3.300 lb.
Peso (sistema metrico) 1.500 kg
Requisiti elettrici AC adapter (included) or 4 C batteries (not included)