Learn More
OHAUS™ Portable Precision Balance - NVT Series
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
NVT16000M
NVT1601M
NVT3200M
NVT6400M
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Navigator offers essential weighing applications at a competitive price point.
- Advanced weighing technology offers one-second stabilization for fast and accurate weighing results, improving operator efficiency, productivity and throughput.
- Overload protection system that can withstand loads up to four times the rated capacity safeguards the balance.
Specifica
Specifica
| Tipo di collegamento | RS232, USB, or Ethernet (available as accessories) |
| Descrizione | Menu and calibration lock switch, mechanical and software overload/underload protection, stability indicator, low battery indicator, auto shut-off, user-selectable print options, user-selectable communication settings |
| Capacità | 1600.00 g |
| Tipo di display | Backlit LCD |
| Leggibilità | 0.5000 g |
| Da utilizzare con (applicazione) | Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Checkweighing |
| Linearità | 0.5000 g |
| Modello | NVT1601M |
| Ripetibilità | 0.5000 g |
| Tempo di stabilizzazione | 1.000 s |
| Vedi altri risultati |