Learn More
Brady™ Posts and Fillable Bases
These Posts and Fillable Bases are ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
117.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 40 mm |
---|---|
Altezza (sistema imperiale) | 35.43 in. |
Altezza (sistema metrico) | 900 mm |
Quantità confezione | 4 Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11701306
|
Brady™
256721 |
Red on White |
117.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11711306
|
Brady™
256722 |
Black and Yellow Striped |
117.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11741306
|
Brady™
256725 |
White |
117.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11761306
|
Brady™
256729 |
Red |
117.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ideal for controlling and directing foot traffic.
- Suitable for warehouses, factories, offices etc.
- Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
- Posts and Fillable Bases.
Specifica
40 mm | |
35.43 in. | |
900 mm | |
4 Pk. |