Learn More
Potassium 2,4-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15408196
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15408196
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63246.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1150655-10-9
Formula molecolare C8H3BF9K
Molecular Weight (g/mol) 320.006
Numero MDL MFCD07368252
InChI Key OXVQSBLFWHNZJA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-bis trifluoromethyl phenyltrifluoroborate potassium salt, potassium 2,4-bis trifluoromethyl phenyltrifluoroborate, potassium 2,4-bis trifluoromethyl phenyl trifluoroboranuide, potassium 2,4-bis trifluoromethyl phenyl trifluoro borate 1-, potassium ion 2,4-bis trifluoromethyl phenyl trifluoroboranuide
PubChem CID 44717658
IUPAC Name potassium;[2,4-bis(trifluoromethyl)phenyl]-trifluoroboranuide
SMILES [B-](C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(F)(F)F.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium 2,4-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Punto di fusione 173°C to 178°C
Colore Brown to White
Forma fisica Solid
Quantità 1 g
Peso formulazione 320.01
Percent Purity 95%