Learn More
Potassium 3-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15409195
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15409195
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51142.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1025113-70-5
Formula molecolare C11H12BF3KNO2
Molecular Weight (g/mol) 297.13
Numero MDL MFCD11977713
InChI Key VMMCKOVDXHKYLW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium 3-4-morpholinylcarbonyl phenyltrifluoroborate, potassium 3-morpholine-4-carbonyl phenyltrifluoroborate, amtb106, c11h12bf3no2.k, potassium trifluoro 3-morpholine-4-carbonyl phenyl boranuide
PubChem CID 73995223
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium 3-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Quantità 1 g
Peso formulazione 297.12