Learn More
Potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate, 95%
Codice prodotto. 11436850
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11436850 1 g 1g
11446850 5 g 5g
2 options
Codice prodotto. 11436850
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17973.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 219718-86-2 | C9H9BF3K | 224.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 219718-86-2
Formula molecolare C9H9BF3K
Molecular Weight (g/mol) 224.07
Numero MDL MFCD02093982
InChI Key IHPTVBKDBKCIOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate, potassio 4-methylstyryl trifluoroboron v, potassium 4-methyl-?-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-, a-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-.beta.-styryltrifluoroborate, potassium trifluoro e-2-4-methylphenyl ethenyl boranuide
PubChem CID 23666371
IUPAC Name potassium;trifluoro-[(E)-2-(4-methylphenyl)ethenyl]boranuide
SMILES [K+].CC1=CC=C(C=C[B-](F)(F)F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate
Quantità 1 g
Beilstein 7783635
Peso formulazione 224.08
Percent Purity 95%