Learn More
Potassium acetate, ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16625773 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
:
25 kg
Codice prodotto. 16625773
Marca: Honeywell Fluka 23649725KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium acetate
CAS 127-08-2
Formula molecolare C2H3KO2
InChI Key SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].CC([O-])=O
IUPAC Name potassium acetate
Molecular Weight (g/mol) 98.14
Quantità 25 kg