Learn More
Potassium antimonyl tartrate trihydrate, 99+%
Codice prodotto. 10105363 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10105363 2.5 kg Glass bottle 2.50kg
10174800 100 g Glass bottle 100g
10772841 500 g Glass bottle 500g
3 options
Codice prodotto. 10105363
Marca: Thermo Scientific Acros 223800025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 28300-74-5 | C8H10K2O15Sb2 | 667.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28300-74-5
Formula molecolare C8H10K2O15Sb2
Molecular Weight (g/mol) 667.87
Numero MDL MFCD00167056
Sinonimo Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Punto di fusione 100.0°C
Nota nome 99+%
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Iodometry)
Indice di Merck 15, 691
Informazioni di solubilità Solubility in water: 8.3%. Other solubilities: 1g/3mL boiling water, 1g/15mL glycerol, insoluble in alcohol
Peso formulazione 667.87
Percent Purity ≥99%
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 2.7% max. (105°C)