Learn More
Potassium Bicarbonate, ≥99.95% Trace Metals Basis, Honeywell™
Codice prodotto. 15665510 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 15665510
Marca: Honeywell Research Chemicals 431583250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
≥99.95% trace metals basis, 99.7-100.5% dry basis
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-14-6
Formula molecolare CHKO3
Molecular Weight (g/mol) 100.11
Numero MDL MFCD00011402
InChI Key TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC Name potassium;hydrogen carbonate
SMILES [K+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium bicarbonate
Punto di fusione 100°C to 120°C
Colore White
pH 8 to 8.6 (at 20°C)
Quantità 250 g
Formula lineare KHCO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4535309
Informazioni di solubilità In water 333g/L at 20°C
Peso formulazione 100.12g/mol
Percent Purity ≥99.95% (trace metals basis)
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder
Densità 2.17g/cm3 at 20°C