Learn More
Potassium bis(trimethylsilyl)amide, 0.7M (15 wt.%) solution in toluene, AcroSeal™
Codice prodotto. 10742623 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10742623 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
10642813 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
2 options
Codice prodotto. 10742623
Marca: Thermo Scientific Acros 418231000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 40949-94-8 | C6H18KNSi2 | 199.485 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium bis(trimethylsilyl)amide
Colore Yellow
Nota nome 0.5M solution in toluene
CAS 40949-94-8, 108-88-3
Formula molecolare C6H18KNSi2
Formula lineare [(CH3)3Si]2NK
Numero MDL MFCD00010330
Concentrazione 0.6 to 0.8M (Total base)
Densità 0.8760g/mL
Sinonimo potassium bis trimethylsilyl amide, khmds, potassium hexamethyldisilazide, hexamethyldisilazane potassium salt, potassium bis trimethylsilyl azanide, potassium bis trimethylsilyl amide 1m sol. in thf, potassiumbis trimethylsilyl amide, hexamethyldislazane potassium salt, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane potassium salt, potassium bis-trimethylsilylamide
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts.
InChI Key IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[K+]
IUPAC Name potassium;bis(trimethylsilyl)azanide
Molecular Weight (g/mol) 199.485
PubChem CID 3251421
Peso formulazione 199.49
Percent Purity 0.6 to 0.8 M (Total base)
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Gravità specifica 0.876
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −21°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bis(trimethylsilyl)amide, 0.7M (15 wt.%) solution in toluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.