Learn More
Potassium bromide, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. p-42948 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10269750
Marca: Thermo Scientific Acros 424075000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2-3-7758
Formula molecolare BrK
Molecular Weight (g/mol) 119.00
Numero MDL MFCD00011358
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC Name potassium bromide
SMILES [K+].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 1435°C
Materiale o nome chimico Potassium bromide
Punto di fusione 734°C
Colore White
pH 5.0 to 8.8 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Crystalline Solid, Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare KBr
Indice di Merck 15, 7739
Informazioni di solubilità Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C),1.42g/L ethanol (25°C),217g/L glycerol,4g/L alcohol
Peso formulazione 119
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Pressione del vapore <0.01mmHg at 20°C
Informazioni di decomposizione >800°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium bromide