Learn More
Potassium bromide, 99+%, for analysis
Codice prodotto. p-42942 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10046383
Marca: Thermo Scientific Acros 222551000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2-3-7758
Formula molecolare BrK
Molecular Weight (g/mol) 119.00
Numero MDL MFCD00011358
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 1435.0°C
Materiale o nome chimico Potassium bromide
Punto di fusione 734.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
pH 5.0 to 8.8 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Argentometry)
Formula lineare KBr
Indice di Merck 15, 7739
Informazioni di solubilità Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C), 1.42g/L ethanol (25°C), 217g/L glycerol, 4g/L alcohol
IUPAC Name potassium bromide
Peso formulazione 119
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Perdita all'essiccatura 0.2% max. (130°C)
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bromide