Learn More
Potassium Bromide, BAKER INSTRA-ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15528074 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 15528074
Marca: Avantor J.T.Baker 296105
Acids and standards that are purified and characterized for use in trace element analysis in the low parts-per-billion (ppb) range
    For Infrared Analysis
Identificatori chimici
CAS 2-3-7758
Formula molecolare BrK
Molecular Weight (g/mol) 119.00
Numero MDL MFCD00011358
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Bromide
Quantità 100 g
IUPAC Name potassium;bromide
Peso formulazione 118.99
Grado BAKER INSTRA-ANALYZED™ Reagent
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 2.75kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bromide 
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium bromide 