Learn More
Potassium Bromide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073407 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
Codice prodotto. 10705151
Marca: Fisher Chemical P/4000/50
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 2-3-7758
Formula molecolare BrK
Molecular Weight (g/mol) 119.00
Numero MDL MFCD00011358
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 1435°C
Punto di fusione 734°C
Colore White
pH 5 to 8.8
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
IUPAC Name potassium bromide
Peso formulazione 119g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore <0.01mmHg at 20°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bromide