missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Bromide, (Crystalline/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals

Codice prodotto. 11490542 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g

Codice prodotto. 11490542

Marca: MP Biomedicals 0219142680

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Identificatori chimici

CAS 2-3-7758
Formula molecolare BrK
Molecular Weight (g/mol) 119.00
Numero MDL MFCD00011358
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC Name potassium bromide
SMILES [K+].[Br-]

Specifica

Materiale o nome chimico Potassium Bromide
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Peso formulazione 119
Grado Reagente ACS
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato