missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Potassium Bromide, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Specifica
Specifica
| CAS | 2-3-7758 |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Formula molecolare | BrK |
| Numero MDL | MFCD00011358 |
| Sinonimo | potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 |
| InChI Key | IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].[Br-] |
| IUPAC Name | potassium;bromide |
| Molecular Weight (g/mol) | 119.00 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium Bromide, ACS
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium bromide
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto