Learn More
Potassium Bromide, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15640560 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
25kg
500g
pezzi 6
Codice prodotto. 15640560
Marca: Honeywell-Fluka 021102.5KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99.5-100.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare BrK
Molecular Weight (g/mol) 119.00
Numero MDL MFCD00011358
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Bromide
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP,USP
CAS 2-3-7758
Quantità 2.5 kg
Formula lineare KBr
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name potassium;bromide
Peso formulazione 119g/mol
Percent Purity 99.5 to 100.5%
Grado puriss.
Imballaggio Flacone in plastica
Pressione del vapore 0.01mmHg (20°C), 1mmHg (795°C)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium bromide