Learn More
Potassium carbonate, purum p.a., Honeywell™
Codice prodotto. p-7072220 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 15635920
Marca: Honeywell Research Chemicals 601101KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a., anhydrous,≥99.0% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 584-08-7
Formula molecolare CK2O3
Molecular Weight (g/mol) 138.21
Numero MDL MFCD00011382
InChI Key BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
IUPAC Name dipotassium carbonate
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium carbonate
Quantità 1 kg
Formula lineare K2CO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4267587
Peso formulazione 138.21g/mol
Percent Purity ≥99% (T)
Grado purum p.a.