Learn More
Potassium carbonate, Reagent grade, Honeywell
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Dimensione della confezione:
12kg
1kg
2.50kg
250g
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium carbonate |
| Quantità | 250 g |
| Formula lineare | K2CO3 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4267587 |
| IUPAC Name | dipotassium carbonate |
| Peso formulazione | 138.21g/mol |
| Percent Purity | ≥98% |
| Grado | Reagent |