Learn More
Potassium Carbonate, ReagentPlus™, Honeywell™
Codice prodotto. 15673160 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Dimensione della confezione:
12kg
1kg
2.50kg
5kg
Codice prodotto. 15673160
Marca: Honeywell Research Chemicals 3102631KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 584-08-7
Formula molecolare CK2O3
Molecular Weight (g/mol) 138.21
Numero MDL MFCD00011382
InChI Key BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Carbonate
Quantità 1 kg
Formula lineare K2CO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4267587
IUPAC Name dipotassium carbonate
Peso formulazione 138.21g/mol
Percent Purity 99%
Grado ReagentPlus