Learn More
Potassium Chlorate, ≥99%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7120689 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15672750 100 g Flacone in polietilene 100g
15682750 500 g Flacone in polietilene 500g
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15672750
Marca: Honeywell-Fluka 255572100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3811-04-9
Formula molecolare ClKO3
Molecular Weight (g/mol) 122.55
Numero MDL MFCD00011361
InChI Key VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
ChEBI CHEBI:81951
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Chlorate
Punto di fusione 356°C
Colore White
Quantità 100 g
Formula lineare KClO3
Numero UN UN1485
Sinonimo benazolin, metizolin, eunasin, cornox cwk, benazalox, benopan, bensecal, cresopur, galipan, herbazolin
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)=O
IUPAC Name potassium chlorate
PubChem CID 19662
Peso formulazione 122.55g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystalline
Densità 2.34g/cm3