Learn More
Potassium chloride, 0.85M, Conductivity Standard
Codice prodotto. p-4824887
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
500mL
Codice prodotto. 11430580
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043405.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name potassium chloride
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium chloride
Odore Odorless
Pressione del vapore 17mm Hg at 20°C
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Quantità 500 mL
Peso formulazione 74.55