Learn More
Potassium Chloride 3M/l + AgCl, Chem Lab™
Codice prodotto. 11935068
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
Codice prodotto. 11935068
Marca: Chem-Lab CL03.1105.0250
Edge
Electrolite filling solution for pH electrodes.
  • Molecular Formula: KCl-H20 AgCl saturated
  • Molar Mass: 74.56g/mol
  • CAS: 7447-40-7
Specifica
CAS 7447-40-7
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
Formula molecolare ClK
Numero MDL MFCD00011360
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC Name potassium chloride
Molecular Weight (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Peso formulazione 74.56g/M
Densità 1.13g/mL