Learn More
Potassium chloride, 99+%, for analysis
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampone biologico per analisi
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1420.0°C |
| Materiale o nome chimico | Potassium chloride |
| Punto di fusione | 770.0°C |
| Nota nome | p.a. |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 99.0 to 100.5% (on dried substance) (Argentometry) |
| Formula lineare | KCl |
| Fieser | 06,48 |
| Vedi altri risultati |