Learn More
Potassium chloride, 99+%, for analysis
Codice prodotto. p-42999 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
Codice prodotto. 10236350
Marca: Thermo Scientific Acros 196770010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampone biologico per analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 1420.0°C
Materiale o nome chimico Potassium chloride
Punto di fusione 770.0°C
Nota nome p.a.
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 100.5% (on dried substance) (Argentometry)
Formula lineare KCl
Fieser 06,48
Indice di Merck 15,7742
Informazioni di solubilità Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone
IUPAC Name potassium chloride
Peso formulazione 74.54
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Perdita all'essiccatura 0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Imballaggio Flacone in plastica