Learn More
Potassium Chloride, Extra Pure, SLR, Eur. Ph., Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10355810 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10355810
Marca: Fisher Chemical P/4240/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ClK, CAS Number-7447-40-7, enseal, potassium chloride kcl, kalitabs, potassium chloride, muriate of potash, chlorvescent, klotrix, klor-con, slow-k, sylvite, 500g, 1420 deg.C, CHEBI:32588, White, 74.54g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, potassium;chloride, 770 deg.C, 11360, 74.548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 1420°C
Punto di fusione 770°C
Colore White
pH 6
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
IUPAC Name potassium chloride
Peso formulazione 74.54g/mol
Grado Ultrapuro
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica