Learn More
Potassium Chloride, Extra Pure, SLR, Eur. Ph., Fisher Chemical
Codice prodotto. 10010310 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 10010310
Marca: Fisher Chemical P/4240/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punti di ebollizione 1420°C
Punto di fusione 770°C
CAS 7447-40-7
Colore Bianco
pH 6
Forma fisica Solido
Quantità 1 kg
Formula molecolare ClK
Numero MDL MFCD00011360
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC Name potassio;cloruro
Molecular Weight (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Peso formulazione 74.54g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica