Learn More
Potassium chloride, extra pure
Codice prodotto. p-3586477 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 10404385
Marca: Thermo Scientific Acros 193780010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC Name potassio;cloruro
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 1420.0°C
Materiale o nome chimico Potassium chloride
Punto di fusione 770.0°C
Colore White
pH 5.0 to 8.5 (5%, H2O, 25°C)
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 1 kg
Formula lineare KCl
Fieser 06,480
Indice di Merck 15, 7742
Informazioni di solubilità Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone
Peso formulazione 74.54
Percent Purity ≥99.0%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica