Learn More
Potassium chloride, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99 to 100.5% (AT), ≤0.0001% Al, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15691160 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
25kg
500g
5kg
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15691160
Marca: Honeywell-Fluka 126361KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99-100.5% (AT), ≤0.0001% Al
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Chloride
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantità 1 kg
Formula lineare KCl
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name potassium chloride
Peso formulazione 74.55g/mol
Percent Purity 99 to 100.5% (AT)
Grado puriss.
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 1.98g/mL at 25°C