Learn More
Potassium chloride, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15685920 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 15685920
Marca: Honeywell-Fluka 60130250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a.,≥99.5% (AT)
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium chloride
Quantità 250 g
Formula lineare KCl
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name potassium chloride
Peso formulazione 74.55g/mol
Percent Purity ≥99.5% (AT)
Grado puriss. p.a.
Densità 1.98g/mL at 25°C